Tisk…
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07924.03 L07924.06
L07924.03EA 1030 CZK
L07924.03 L07924.06
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Bod varu: 312 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042289
CAS číslo: 111771-08-5