1-Fluoro-4-iodobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoroiodobenzene
A12008.09
A12008.18
A12008.30
A12008.09EA
1440
CZK
A12008.09
A12008.18
A12008.30
1-Fluoro-4-iodobenzene ≥99%
1-Fluoro-4-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 352-34-1
Molecular Formula: C6H4FI
Formula Weight: 222.00
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5830
Melting Point: -20°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1853970
MDL No.: MFCD00001052
Vzorec:
C₆H₄FI MW: 222 g/mol Bod varu: 182…184 °C Bod tání: –20 °C Hustota: 1,925 Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001052 CAS číslo: 352-34-1 EINECS: 206-522-7 |