Tisk…
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoroiodobenzene
204500010 204500050 204500500
ACRO204500010EA 644 CZK
ACRO204500010 ACRO204500050 ACRO204500500
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
1-Fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄FI
MW: 222
Bod varu: 182…184 °C (760 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1.925 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001052
CAS číslo: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %