Tisk…
1-Fluoro-3-iodobenzene 99% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoroiodobenzene
204480050 204480250
ACRO204480050EA 927 CZK
ACRO204480050 ACRO204480250
1-Fluoro-3-iodobenzene 99% stabilised
1-Fluoro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄FI
MW: 222
Bod varu: 77…78 °C (19 mmHg)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1.89 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
MDL Number: MFCD00001044
CAS číslo: 1121-86-4
EINECS: 214-339-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper