Tisk…
1,3-Difluoro-4-iodobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
A10798.09 A10798.18
A10798.09EA 1040 CZK
A10798.09 A10798.18
1,3-Difluoro-4-iodobenzene ≥99%
1,3-Difluoro-4-iodobenzene
Purity: 99% CAS No.: 2265-93-2 Molecular Formula: C6H3F2I Formula Weight: 239.99 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5580 Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 2081078 MDL No.: MFCD00040151
Vzorec: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Bod varu: 175…176 °C
Hustota: 2,006
Bod vzplanutí: 67 °C (152 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040151
CAS číslo: 2265-93-2