1,2-Difluoro-4-iodobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Difluoroiodobenzene
A11339.06
A11339.14
A11339.06EA
1120
CZK
A11339.06
A11339.14
1,2-Difluoro-4-iodobenzene ≥99%
1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 64248-58-4
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5590
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 2081099
MDL No.: MFCD00044630
Vzorec:
C₆H₃F₂I Bod varu: 177…178 °C Hustota: 1,990 Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044630 CAS číslo: 64248-58-4 |