Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10800.06 A10800.14 A10800.22
A10800.06EA 1240 CZK
A10800.06 A10800.14 A10800.22
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 453-71-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 121-126° Boiling Point: 92°/15mm MDL No.: MFCD00007058
Vzorec: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11
Bod varu: 92 °C (15 mmHg)
Bod tání: 121…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007058
CAS číslo: 453-71-4
EINECS: 207-221-3