Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
305060050 305060250
ACRO305060050EA 1300 CZK
ACRO305060050 ACRO305060250
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11
Bod varu: 92 °C (15 mmHg)
Bod tání: 120…126 °C
MDL Number: MFCD00007058
CAS číslo: 453-71-4
EINECS: 207-221-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 126 °C
GC ≥97.5 %