2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19770.03
L19770.06
L19770.03EA
2530
CZK
L19770.03
L19770.06
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 403-24-7
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 172-175°
Beilstein Reference: 2582091
Vzorec:
C₇H₄FNO₄ Bod tání: 172…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00275565 CAS číslo: 403-24-7 |