6-Fluoroanthranilic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10919.03
A10919.06
A10919.14
A10919.03EA
1170
CZK
A10919.03
A10919.06
A10919.14
6-Fluoroanthranilic acid 98%
6-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98%
CAS No.: 434-76-4
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Melting Point: 165-167°
Beilstein Reference: 3540926
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ Bod varu: 305 °C (1013 hPa) Bod tání: 165…167 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067781 CAS číslo: 434-76-4 |