Tisk…
5-Fluoroanthranilic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21458.03 B21458.06 B21458.14
B21458.03EA 2120 CZK
B21458.03 B21458.06 B21458.14
5-Fluoroanthranilic acid ≥98%
5-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98+% CAS No.: 446-08-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2803664
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 182…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055566
CAS číslo: 446-08-2
EINECS: 207-159-7