Tisk…
5-Fluoroanthranilic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
308940010 308940050
ACRO308940010EA 1910 CZK
ACRO308940010 ACRO308940050
5-Fluoroanthranilic acid 97%
5-Fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 181…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055566
CAS číslo: 446-08-2
EINECS: 207-159-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %