Tisk…
4-Fluoroanthranilic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
B21907.03 B21907.06
B21907.03EA 2180 CZK
B21907.03 B21907.06
4-Fluoroanthranilic acid 98%
4-Fluoroanthranilic acid
Purity: 98% CAS No.: 446-32-2 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Melting Point: 192-196° Beilstein Reference: 2803665
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13
Bod varu: 305
Bod tání: 192…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075553
CAS číslo: 446-32-2
EINECS: 207-163-9