Tisk…
4-Fluorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14129.14 A14129.22 A14129.36
A14129.14EA 1150 CZK
A14129.14 A14129.22 A14129.36
4-Fluorobenzoic acid ≥98%
4-Fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 456-22-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 183-187° Beilstein Reference: 1906922 Merck Reference: 14,4171 MDL No.: MFCD00002530
Vzorec: C₇H₅FO₂
Bod varu: 254 °C (1013 hPa)
Bod tání: 183…187 °C
Hustota: 1,470
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002530
CAS číslo: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 14,4171