3-Fluorobenzoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16511.14
A16511.22
A16511.14EA
2040
CZK
A16511.14
A16511.22
3-Fluorobenzoic acid ≥99%
3-Fluorobenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 455-38-9
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 1906920
Vzorec:
C₇H₅FO₂ MW: 140.11 Bod varu: 251 Bod tání: 122…124 °C Hustota: 1.474 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002489 CAS číslo: 455-38-9 EINECS: 207-248-0 |