Tisk…
3-Fluorobenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
119370250 119371000 119370050
ACRO119370250EA 1570 CZK
ACRO119370250 ACRO119371000 ACRO119370050
3-Fluorobenzoic acid 99%
3-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140.11
Bod varu: 251
Bod tání: 121…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002489
CAS číslo: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %
Solubility (in water) Sparingly soluble
Related substances Passes test
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm