3,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15876.03
A15876.06
A15876.14
A15876.03EA
611
CZK
A15876.03
A15876.06
A15876.14
3,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
3,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 455-86-7
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 2085848
MDL No.: MFCD00011672
Vzorec:
C₇H₄F₂O₂ Bod varu: 242 °C (1013 hPa) Bod tání: 121…124 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011672 CAS číslo: 455-86-7 EINECS: 207-249-6 |