Tisk…
2-Fluorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11015.22 A11015.36
A11015.22EA 2280 CZK
A11015.22 A11015.36
2-Fluorobenzoic acid ≥98%
2-Fluorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 445-29-4 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 971265
Vzorec: C₇H₅FO₂
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 122…125 °C
Hustota: 1,46
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002405
CAS číslo: 445-29-4
EINECS: 207-158-1