Tisk…
2-Fluorobenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
119360250 119361000
ACRO119360250EA 901 CZK
ACRO119360250 ACRO119361000
2-Fluorobenzoic acid 99%
2-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123…125 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002405
CAS číslo: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
GC ≥98.5 %