Tisk…
2,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13403.06 A13403.14
A13403.06EA 1210 CZK
A13403.06 A13403.14
2,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
2,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1583-58-0 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Odour: Odourless Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 973355 MDL No.: MFCD00011670
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Bod tání: 186…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011670
CAS číslo: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9