2,4,5-Trifluorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14193.06
A14193.14
A14193.06EA
1880
CZK
A14193.06
A14193.14
2,4,5-Trifluorobenzoic acid ≥98%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 446-17-3
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 3257609
Vzorec:
C₇H₃F₃O₂ Bod varu: 237 °C (1013 hPa) Bod tání: 95…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013306 CAS číslo: 446-17-3 |