2,3-Difluorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16717.06
A16717.14
A16717.06EA
1110
CZK
A16717.06
A16717.14
2,3-Difluorobenzoic acid ≥98%
2,3-Difluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4519-39-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2640781
MDL No.: MFCD00010267
Vzorec:
C₇H₄F₂O₂ Bod tání: 160…164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010267 CAS číslo: 4519-39-5 |