Tisk…
2,3,4-Trifluorobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20696.06 B20696.14
B20696.06EA 3470 CZK
B20696.06 B20696.14
2,3,4-Trifluorobenzoic acid ≥98%
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 61079-72-9 Molecular Formula: C7H3F3O2 Formula Weight: 176.10 Melting Point: 140-142° Beilstein Reference: 7476020
Vzorec: C₇H₃F₃O₂
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061232
CAS číslo: 61079-72-9