Tisk…
4-Fluorobenzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: p-Fluorobenzonitrile
A13028.06 A13028.14 A13028.22
A13028.06EA 1210 CZK
A13028.06 A13028.14 A13028.22
4-Fluorobenzonitrile ≥99%
4-Fluorobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 1194-02-1 Molecular Formula: C7H4FN Formula Weight: 121.11 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 2041517 MDL No.: MFCD00001812
Vzorec: C₇H₄FN
Bod varu: 186…188 °C
Bod tání: 34…37 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001812
CAS číslo: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III