Tisk…
4-Fluorobenzonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: p-Fluorobenzonitrile
160810050 160810250
ACRO160810050EA 1060 CZK
ACRO160810050 ACRO160810250
4-Fluorobenzonitrile 99%
4-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Bod varu: 188 °C (750 mmHg)
Bod tání: 33…36 °C
Hustota: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001812
CAS číslo: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol