Tisk…
3,5-Difluorobenzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21347.06 B21347.14
B21347.06EA 1340 CZK
B21347.06 B21347.14
3,5-Difluorobenzonitrile ≥99%
3,5-Difluorobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 64248-63-1 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Melting Point: 83-88° Boiling Point: 160° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00010311
Vzorec: C₇H₃F₂N
Bod varu: 160 °C
Bod tání: 83…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010311
CAS číslo: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III