2-Fluorobenzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14375.18
A14375.09
A14375.22
A14375.30
A14375.18EA
4330
CZK
A14375.18
A14375.09
A14375.22
A14375.30
2-Fluorobenzonitrile ≥99%
2-Fluorobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 394-47-8
Molecular Formula: C7H4FN
Formula Weight: 121.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Almond-like
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 2042184
MDL No.: MFCD00001773
Vzorec:
C₇H₄FN Bod varu: 196…198 °C Bod tání: 35…37 °C Hustota: 1,138 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001773 CAS číslo: 394-47-8 EINECS: 206-897-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |