2-Fluorobenzonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
o-Fluorobenzonitrile
250050250
250050050
250051000
ACRO250050250EA
2700
CZK
ACRO250050250
ACRO250050050
ACRO250051000
2-Fluorobenzonitrile 99%
2-Fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₄FN MW: 121,11 g/mol Bod varu: 90 °C (21 mmHg) Bod tání: 35…37 °C Hustota: 1,11 g/cm³ Bod vzplanutí: 73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001773 CAS číslo: 394-47-8 EINECS: 206-897-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...