Tisk…
2,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14113.06 A14113.14
A14113.06EA 1260 CZK
A14113.06 A14113.14
2,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
2,4-Difluorobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3939-09-1 Molecular Formula: C7H3F2N Formula Weight: 139.11 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Almond-like Boiling Point: 189° Beilstein Reference: 1940316 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00009826
Vzorec: C₇H₃F₂N
MW: 139.1
Bod varu: 189 °C
Bod tání: 43…48 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009826
CAS číslo: 3939-09-1
EINECS: 223-523-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III