5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19327.03
L19327.06
L19327.03EA
2380
CZK
L19327.03
L19327.06
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 395-81-3
Molecular Formula: C7H4FNO3
Formula Weight: 169.11
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 153°/23mm
MDL No.: MFCD00153175
Vzorec:
C₇H₄FNO₃ Bod varu: 153 °C (23 mmHg) Bod tání: 93…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153175 CAS číslo: 395-81-3 EINECS: 206-903-8 |