Tisk…
Pentafluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzaldehyde
A15490.06 A15490.14 A15490.22
A15490.06EA 1810 CZK
A15490.06 A15490.14 A15490.22
Pentafluorobenzaldehyde 98%
Pentafluorobenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 653-37-2 Molecular Formula: C7HF5O Formula Weight: 196.07 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: 24-27° Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 1876550 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003303
Vzorec: C₇HF₅O
MW: 196.08
Bod varu: 164…166 °C
Bod tání: 24…27 °C
Hustota: 1.630
Bod vzplanutí: 77 °C (170 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003303
CAS číslo: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III