Tisk…
Pentafluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzaldehyde
147090025 147090100 147090500
ACRO147090025EA 1270 CZK
ACRO147090025 ACRO147090100 ACRO147090500
Pentafluorobenzaldehyde 98%
Pentafluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇HF₅O
MW: 196.08
Bod varu: 164…166 °C (760 mmHg)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1.7518
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003303
CAS číslo: 653-37-2
EINECS: 211-502-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %