4-Fluorobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15383.14
A15383.22
A15383.36
A15383.14EA
1120
CZK
A15383.14
A15383.22
A15383.36
4-Fluorobenzaldehyde ≥98%
4-Fluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 459-57-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5210
Melting Point: -10°
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 385857
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003378
Vzorec:
C₇H₅FO MW: 124.11 Bod varu: 180…181 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 1.175 Bod vzplanutí: 56 °C (133 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003378 CAS číslo: 459-57-4 EINECS: 207-293-6 UN: 1989 ADR: 3 III |