Tisk…
4-Fluorobenzaldehyde 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
156150500 156152500 156150010
ACRO156150500EA 2250 CZK
ACRO156150500 ACRO156152500 ACRO156150010
4-Fluorobenzaldehyde 98+%
4-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
MW: 124.11
Bod varu: 181 °C (758 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1.15 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003378
CAS číslo: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %