3-Fluorobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11396.09
A11396.18
A11396.30
A11396.09EA
1040
CZK
A11396.09
A11396.18
A11396.30
3-Fluorobenzaldehyde ≥97%
3-Fluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 456-48-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 970178
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003348
Vzorec:
C₇H₅FO MW: 124.11 Bod varu: 173 °C Hustota: 1.174 Bod vzplanutí: 56 °C (132 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003348 CAS číslo: 456-48-4 EINECS: 207-266-9 UN: 1989 ADR: 3 III |