Tisk…

3-Fluorobenzaldehyde 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

119330100 119330500 119332500
ACRO119330100EA 1270 CZK
ACRO119330100 ACRO119330500 ACRO119332500
3-Fluorobenzaldehyde 98+%
3-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
MW: 124.11
Bod varu: 66…68 °C (20 mmHg)
Hustota: 1.17 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003348
CAS číslo: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR