3,5-Difluorobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16917.03
A16917.06
A16917.14
A16917.03EA
1140
CZK
A16917.03
A16917.06
A16917.14
3,5-Difluorobenzaldehyde ≥97%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 32085-88-4
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 61-63°/43mm
Beilstein Reference: 2573392
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010329
Vzorec:
C₇H₄F₂O MW: 142.1 Bod varu: 61…63 °C (43 mmHg) Bod vzplanutí: 56 °C (132 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010329 CAS číslo: 32085-88-4 UN: 1989 ADR: 3 III |