Tisk…
3,5-Difluorobenzaldehyde 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
293470010 293470050
ACRO293470010EA 1010 CZK
ACRO293470010 ACRO293470050
3,5-Difluorobenzaldehyde 98+%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Bod varu: 61…63 °C (43 mmHg)
Hustota: 1,296 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010329
CAS číslo: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light green Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %