Tisk…
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
271300050 271300250
ACRO271300050EA 2250 CZK
ACRO271300050 ACRO271300250
3,4-Difluorobenzaldehyde 96%
3,4-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
MW: 142.1
Bod varu: 53
Hustota: 1.29 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010328
CAS číslo: 34036-07-2
EINECS: 422-180-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %