Tisk…
2-Fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
119320250 119321000
ACRO119320250EA 1920 CZK
ACRO119320250 ACRO119321000
2-Fluorobenzaldehyde 97%
2-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
MW: 124.11
Bod varu: 172…174 °C
Bod tání: –44.5 °C
Hustota: 1.17 g/cm³
Bod vzplanutí: 55
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003302
CAS číslo: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %