2,6-Difluorobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A18099.14
A18099.06
A18099.14EA
7450
CZK
A18099.14
A18099.06
2,6-Difluorobenzaldehyde ≥97%
2,6-Difluorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 437-81-0
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 15-17°
Boiling Point: 85-86°/20mm
Beilstein Reference: 1935273
MDL No.: MFCD00010293
Vzorec:
C₇H₄F₂O MW: 142,1 g/mol Bod varu: 85…86 °C (20 mmHg) Bod tání: 15…17 °C Hustota: 1,317 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010293 CAS číslo: 437-81-0 |