Tisk…
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
303520050 303520010 303520250
ACRO303520050EA 2070 CZK
ACRO303520050 ACRO303520010 ACRO303520250
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Bod varu: 67…69 °C (17 mmHg)
Hustota: 1,3 g/cm³
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010327
CAS číslo: 2646-90-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %