2,4-Difluorobenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A17052.06
A17052.14
A17052.06EA
2000
CZK
A17052.06
A17052.14
2,4-Difluorobenzaldehyde ≥98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1550-35-2
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 65-66°/17mm
Beilstein Reference: 2243422
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010326
Vzorec:
C₇H₄F₂O MW: 142,1 g/mol Bod varu: 65…66 °C (17 mmHg) Bod tání: 2…3 °C Hustota: 1,299 Bod vzplanutí: 55 °C (131 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010326 CAS číslo: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN: 1989 ADR: 3,III |