2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
271470050
271470250
ACRO271470050EA
1990
CZK
ACRO271470050
ACRO271470250
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄F₂O Bod varu: 65…66 °C (17 mmHg) Bod tání: 2…3 °C Hustota: 1,29 g/cm³ Bod vzplanutí: 55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010326 CAS číslo: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN: 1989 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |