fluorbenzen ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phenylfluoride
A14384.0B
A14384.30
A14384.0BEA
3710
CZK
A14384.0B
A14384.30
fluorbenzen ≥99%
fluorbenzen
Purity: 99%
CAS No.: 462-06-6
Molecular Formula: C6H5F
Formula Weight: 96.10
Flash Point: -15°(-5°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Aromatic
Melting Point: -42°
Boiling Point: 84-85°
Beilstein Reference: 1236623
Merck Reference: 14,4170
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00000280
Vzorec:
C₆H₅F Bod varu: 84…85 °C Bod tání: –42 °C Hustota: 1,025 Bod vzplanutí: –15 °C (5 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000280 CAS číslo: 462-06-6 EINECS: 207-321-7 UN: 2387 ADR: 3,II Merck Index: 14,4170 |