Tisk…
fluorbenzen 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119341000 119345000 119340025
ACRO119341000EA 953 CZK
ACRO119341000 ACRO119345000 ACRO119340025
fluorbenzen 99%
fluorbenzen
Vzorec: C₆H₅F
Bod varu: 85 °C (760 mmHg)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: –15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000280
CAS číslo: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4643 to 1.4663 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %