Tisk…
1,4-Difluorobenzene 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
114610250 114611000
ACRO114610250EA 2080 CZK
ACRO114610250 ACRO114611000
1,4-Difluorobenzene 99+%
1,4-Difluorobenzene
Vzorec: C₆H₄F₂
Bod varu: 88 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,17 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000344
CAS číslo: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03172
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %