Tisk…
1,3-Difluorobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A14387.09 A14387.18 A14387.30
A14387.09EA 1230 CZK
A14387.09 A14387.18 A14387.30
1,3-Difluorobenzene ≥99%
1,3-Difluorobenzene
Purity: 99% CAS No.: 372-18-9 Molecular Formula: C6H4F2 Formula Weight: 114.09 Flash Point: 2°(36°F) Refractive Index: 1.4380 Odour: Characteristic Melting Point: -59° Boiling Point: 82-83° Beilstein Reference: 1904537 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000327
Vzorec: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Bod varu: 82…83 °C
Bod tání: –59 °C
Hustota: 1,160
Bod vzplanutí: 2 °C (36 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000327
CAS číslo: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II