Tisk…
1,3-Difluorobenzene 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
114600100 114600250 114601000
ACRO114600100EA 1540 CZK
ACRO114600100 ACRO114600250 ACRO114601000
1,3-Difluorobenzene 99+%
1,3-Difluorobenzene
Vzorec: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Bod varu: 83 °C (760 mmHg)
Bod tání: –59 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000327
CAS číslo: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %