1,2-Difluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10377.09
A10377.18
A10377.30
A10377.09EA
1630
CZK
A10377.09
A10377.18
A10377.30
1,2-Difluorobenzene ≥98%
1,2-Difluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 367-11-3
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Characteristic
Melting Point: -34°
Boiling Point: 92-94°
Beilstein Reference: 1905113
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000284
Vzorec:
C₆H₄F₂ Bod varu: 92…94 °C Bod tání: –34 °C Hustota: 1,171 Bod vzplanutí: 1 °C (33 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000284 CAS číslo: 367-11-3 EINECS: 206-680-7 UN: 1993 ADR: 3,II |